Imidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01539-25G
APOSOR01539-25GEA 140 EUR
APOSOR01539-25G
Imidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Imidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₆H₅N₃
MW: 119,1200 g/mol
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245371
Núm. CAS: 274-79-3