1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR0154-10G OR0154-5G
APOSOR0154-10GEA 606 EUR
APOSOR0154-10G APOSOR0154-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol
Formula: C₁₇H₁₆N₂O₂
MW: 280,33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426056
Núm. CAS: 849021-36-9