3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR01540-5G
APOSOR01540-5GEA 114 EUR
APOSOR01540-5G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C6H4BrN3
MW: 198,0200 g/mol
Pto. de fusión: 191…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245372
Núm. CAS: 57948-41-1