Triisopropilclorosilano
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0155-100G OR0155-500G
APOSOR0155-100GEA 77 EUR
APOSOR0155-100G APOSOR0155-500G
Triisopropilclorosilano
Triisopropilclorosilano
Formula: C₉H₂₁ClSi
Pto. Ebullición: 79…80 °C/10mmHg
Densidad: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009656
Núm. CAS: 13154-24-0
UN: 2987
ADR: 8,II