1-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)ethanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0156-1G OR0156-5G OR0156-10G
APOSOR0156-1GEA 163 EUR
APOSOR0156-1G APOSOR0156-5G APOSOR0156-10G
1-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)ethanol 95+%
1-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)ethanol
Formula: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00235147
Núm. CAS: 36914-69-9