1-(2-Pyridyl)ethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(1-Aminoethyl)pyridine
OR01560-5G OR01560-25G
APOSOR01560-5GEA 161 EUR
APOSOR01560-5G APOSOR01560-25G
1-(2-Pyridyl)ethylamine
1-(2-Pyridyl)ethylamine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05215238
Núm. CAS: 42088-91-5
UN: 2735
ADR: 8 III