4-Amino-3-nitrobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01561-1G OR01561-25G OR01561-5G
APOSOR01561-1GEA 21.9 EUR
APOSOR01561-1G APOSOR01561-25G APOSOR01561-5G
4-Amino-3-nitrobenzonitrilo
4-Amino-3-nitrobenzonitrilo
Formula: C₇H₅N₃O₂
Pto. de fusión: 159…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013373
Núm. CAS: 6393-40-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III