1-Pyridin-3-ylethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(1-Aminoethyl)pyridine, 1-(Pyridin-3-yl)ethanamine
OR01562-1G OR01562-250MG
APOSOR01562-1GEA 33.5 EUR
APOSOR01562-1G APOSOR01562-250MG
1-Pyridin-3-ylethylamine
1-Pyridin-3-ylethylamine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01691641
Núm. CAS: 56129-55-6
UN: 2735
ADR: 8,III