1-Phenyl-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0157-1G OR0157-5G
APOSOR0157-1GEA 72.5 EUR
APOSOR0157-1G APOSOR0157-5G
1-Phenyl-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
1-Phenyl-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol
Formula: C₁₂H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426053
Núm. CAS: 36914-71-3