2-Nitrofenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Nitrophenol
OR01570-25G OR01570-5G
APOSOR01570-25GEA 46.4 EUR
APOSOR01570-25G APOSOR01570-5G
2-Nitrofenol
2-Nitrofenol
Formula: C₆H₅NO₃
Pto. Ebullición: 214…216 °C
Pto. de fusión: 44…48 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011688
Núm. CAS: 88-75-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III