5-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01571-1G OR01571-5G
APOSOR01571-1GEA 52.2 EUR
APOSOR01571-1G APOSOR01571-5G
5-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine 98%
5-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine
Formula: C3H6N4
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00498236
Núm. CAS: 4923-01-7