2',5'-Dihidroxiacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,5-Dihidroxifenil)etan-1-ona
OR01582-100G OR01582-25G
APOSOR01582-100GEA 43.5 EUR
APOSOR01582-100G APOSOR01582-25G
2',5'-Dihidroxiacetofenona 98%
2',5'-Dihidroxiacetofenona
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. de fusión: 204…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002343
Núm. CAS: 490-78-8
EINECS: 207-716-4