2,6-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dichloroisonicotinaldehyde
OR01602-1G OR01602-5G OR01602-10G
APOSOR01602-1GEA 79.9 EUR
APOSOR01602-1G APOSOR01602-5G APOSOR01602-10G
2,6-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde 96%
2,6-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde
Formula: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176 g/mol
Pto. de fusión: 44…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00124816
Núm. CAS: 113293-70-2