3-Bromopropino 80% in toluene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR01606-250ML OR01606-50ML
APOSOR01606-250MLEA 435 EUR
APOSOR01606-250ML APOSOR01606-50ML
3-Bromopropino 80% in toluene
3-Bromopropino
Formula: C₃H₃Br
Pto. Ebullición: 88…90 °C
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 1,335 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000241
Núm. CAS: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
UN: 2345
ADR: 3,II