3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR01607-1G
OR01607-5G
OR01607-10G
APOSOR01607-1GEA
55.1
EUR
APOSOR01607-1G
APOSOR01607-5G
APOSOR01607-10G
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₁₅ClO₂ Pto. de fusión: 136…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167831 Núm. CAS: 34859-74-0 |