4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(Pyridin-4-yl)ethanol, 1-(Pyridin-4-yl)ethan-1-ol
OR01620-1G OR01620-5G OR01620-25G
APOSOR01620-1GEA 68.3 EUR
APOSOR01620-1G APOSOR01620-5G APOSOR01620-25G
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077867
Núm. CAS: 23389-75-5