2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(Pyridin-2-yl)ethanol
OR01623-1G
OR01623-250MG
OR01623-5G
APOSOR01623-1GEA
29
EUR
APOSOR01623-1G
APOSOR01623-250MG
APOSOR01623-5G
2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formula:
C₇H₉NO MW: 123,1525 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06245419 Núm. CAS: 18728-61-5 |