Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0163-1G OR0163-250MG OR0163-5G
APOSOR0163-1GEA 108 EUR
APOSOR0163-1G APOSOR0163-250MG APOSOR0163-5G
Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate 95+%
Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate
Formula: C₉H₉NO₃
Pto. de fusión: 125…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245500
Núm. CAS: 106748-24-7