Terephthalamic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Terephthalamidic Acid, Terephthalic acid monoamide
OR016303-1G
OR016303-5G
APOSOR016303-1GEA
24.8
EUR
APOSOR016303-1G
APOSOR016303-5G
Terephthalamic acid 95+%
Terephthalamic acid
Formula:
C₈H₇NO₃ Pto. de fusión: >330 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025482 Núm. CAS: 6051-43-0 |