1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01633-1G OR01633-5G
APOSOR01633-1GEA 957 EUR
APOSOR01633-1G APOSOR01633-5G
1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366468
Núm. CAS: 1017793-59-7