(S)-(+)-Ácido 2-aminobutírico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: L(+)-Ácido 2-aminobutírico, H-Abu-OH
OR01636-100G OR01636-25G OR01636-5G
APOSOR01636-100GEA 36.4 EUR
APOSOR01636-100G APOSOR01636-25G APOSOR01636-5G
(S)-(+)-Ácido 2-aminobutírico
(S)-(+)-Ácido 2-aminobutírico
Formula: C₄H₉NO₂
Pto. de fusión: 280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064415
Núm. CAS: 1492-24-6
EINECS: 216-083-3