(2-Aminoethyl)benzyl carbamic acid-tert-butylester
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Benzylethane-1,2-diamine, N-BOC protected
OR01637-1G
OR01637-5G
APOSOR01637-1GEA
52.2
EUR
APOSOR01637-1G
APOSOR01637-5G
(2-Aminoethyl)benzyl carbamic acid-tert-butylester
(2-Aminoethyl)benzyl carbamic acid-tert-butylester
Formula:
C₁₄H₂₂N₂O₂ MW: 250,34 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06245501 Núm. CAS: 152193-00-5 |