3-Amino-3-methylbutanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01641-25G OR01641-5G OR01641-1G
APOSOR01641-25GEA 102 EUR
APOSOR01641-25G APOSOR01641-5G APOSOR01641-1G
3-Amino-3-methylbutanoic acid
3-Amino-3-methylbutanoic acid
Formula: C5H11NO2
MW: 117,1500 g/mol
Pto. de fusión: 232…233 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245495
Núm. CAS: 625-05-8