4-Benzoyl benzylamine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-(Aminomethyl)phenyl)(phenyl)methanone hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzophenone hydrochloride
OR01642-1G OR01642-250MG
APOSOR01642-1GEA 509 EUR
APOSOR01642-1G APOSOR01642-250MG
4-Benzoyl benzylamine hydrochloride 95+%
4-Benzoyl benzylamine hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₄ClNO
Pto. de fusión: 207…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245504
Núm. CAS: 24095-40-7