1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-[(Pyridin-4-yl)methylamino]piperidine, N1-BOC protected
OR01645-1G
OR01645-5G
OR01645-25G
APOSOR01645-1GEA
227
EUR
APOSOR01645-1G
APOSOR01645-5G
APOSOR01645-25G
1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine 95+%
1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine
Formula:
C₁₆H₂₅N₃O₂ Pto. de fusión: 70…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04114985 Núm. CAS: 206274-24-0 |