4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR01646-1G
OR01646-5G
APOSOR01646-1GEA
0
EUR
APOSOR01646-1G
APOSOR01646-5G
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride, grado técnico
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₅BrClNO₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04116083 Núm. CAS: 226400-32-4 |