3-Clorobenzofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: m-Chlorobenzophenone
OR016460-100G
APOSOR016460-100GEA 126 EUR
APOSOR016460-100G
3-Clorobenzofenona
3-Clorobenzofenona
Formula: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Pto. de fusión: 81…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009816
Núm. CAS: 1016-78-0