tert-Butyl-4-aminophenylacetate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 2-(4-aminophenyl)acetate
OR01647-5G
APOSOR01647-5GEA 140 EUR
APOSOR01647-5G
tert-Butyl-4-aminophenylacetate 95+%
tert-Butyl-4-aminophenylacetate
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207.27 g/mol
Pto. de fusión: 30…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245494
Núm. CAS: 174579-31-8