5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01668-1G OR01668-250MG
APOSOR01668-1GEA 87 EUR
APOSOR01668-1G APOSOR01668-250MG
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Pto. de fusión: 89…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221068
Núm. CAS: 38422-62-7