Ácido 3-bromoisonicotinico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0167-25G OR0167-5G OR0167-100G
APOSOR0167-25GEA 45.1 EUR
APOSOR0167-25G APOSOR0167-5G APOSOR0167-100G
Ácido 3-bromoisonicotinico 98%
Ácido 3-bromoisonicotinico
Formula: C₆H₄BrNO₂
Pto. de fusión: 234…238 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040944
Núm. CAS: 13959-02-9