2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2-(Benzylimino)diethanol
OR01671-10G OR01671-1G OR01671-5G
APOSOR01671-10GEA 139 EUR
APOSOR01671-10G APOSOR01671-1G APOSOR01671-5G
2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol 95+%
2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol
Formula: C₁₁H₁₇NO₂
MW: 195,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020587
Núm. CAS: 101-32-6
EINECS: 202-934-6