N-Cbz-L-asparagine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Z-Asn-OH, Nalpha-Cbz-L-asparagine
OR01678-100G OR01678-25G OR01678-500G
APOSOR01678-100GEA 63.8 EUR
APOSOR01678-100G APOSOR01678-25G APOSOR01678-500G
N-Cbz-L-asparagine 97%
N-Cbz-L-asparagine
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₅
MW: 266,3 g/mol
Pto. de fusión: 160…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008035
Núm. CAS: 2304-96-3