2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
OR0170-1G OR0170-5G OR0170-10G
APOSOR0170-1GEA 43.5 EUR
APOSOR0170-1G APOSOR0170-5G APOSOR0170-10G
2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride 95+%
2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂ClNO₂
Pto. de fusión: 170…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245496
Núm. CAS: 849020-92-4