Tetrabutilamonio cloruro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01703-100G OR01703-1KG OR01703-500G
APOSOR01703-100GEA 43.5 EUR
APOSOR01703-100G APOSOR01703-1KG APOSOR01703-500G
Tetrabutilamonio cloruro
Tetrabutilamonio cloruro
Formula: C₁₆H₃₆ClN
MW: 277,92 g/mol
Pto. de fusión: 70 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011635
Núm. CAS: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7