3-Aminobencenosulfonamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR017076-100G OR017076-25G
APOSOR017076-100GEA 140 EUR
APOSOR017076-100G APOSOR017076-25G
3-Aminobencenosulfonamida
3-Aminobencenosulfonamida
Formula: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Pto. de fusión: 139…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035781
Núm. CAS: 98-18-0
EINECS: 202-646-0