Methyl(4-aminophenyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl-(4-aminophenyl)acetate, Methyl 2-(4-aminophenyl)acetate
OR0171-1G OR0171-5G
APOSOR0171-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0171-1G APOSOR0171-5G
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Pto. Ebullición: 96…100 °C/0.1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200783
Núm. CAS: 39552-81-3