2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR01713-1G OR01713-5G
APOSOR01713-1GEA 0 EUR
APOSOR01713-1G APOSOR01713-5G
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 97%
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Formula: C₉H₁₂N₂
Pto. de fusión: 96…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03789577
Núm. CAS: 5946-39-4
UN: 3259
ADR: 8,III