8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane
OR0172-1G OR0172-500MG OR0172-5G
APOSOR0172-1GEA 63.8 EUR
APOSOR0172-1G APOSOR0172-500MG APOSOR0172-5G
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
Formula: C₈H₁₆N₂
MW: 140,23 g/mol
Pto. Ebullición: 42…45 °C/0,75mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210699
Núm. CAS: 98998-25-5