2,6-Diclorobenzoato de etilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR017267-1G OR017267-25G OR017267-5G
APOSOR017267-1GEA 34.8 EUR
APOSOR017267-1G APOSOR017267-25G APOSOR017267-5G
2,6-Diclorobenzoato de etilo
2,6-Diclorobenzoato de etilo
Formula: C₉H₈Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 264…265 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01313702
Núm. CAS: 81055-73-4