Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR0173-1G OR0173-5G
APOSOR0173-1GEA 285 EUR
APOSOR0173-1G APOSOR0173-5G
Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride 95+%
Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₈ClNO₄S
MW: 319,81 g/mol
Pto. de fusión: 225…227 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115825
Núm. CAS: 849035-95-6