1-Phenyl-2-imidazolidinone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Phenylimidazolidin-2-one
OR01734-1G OR01734-250MG OR01734-5G
APOSOR01734-1GEA 434 EUR
APOSOR01734-1G APOSOR01734-250MG APOSOR01734-5G
1-Phenyl-2-imidazolidinone
1-Phenyl-2-imidazolidinone
Formula: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,1885 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02671066
Núm. CAS: 1848-69-7