(4-Bromofenil)acetonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromophenylacetonitrile, 4-Bromobenzyl cyanide
OR017366-1G OR017366-5G OR017366-10G
APOSOR017366-1GEA 21.9 EUR
APOSOR017366-1G APOSOR017366-5G APOSOR017366-10G
(4-Bromofenil)acetonitrilo 97%
(4-Bromofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Pto. Ebullición: 286 °C
Pto. de fusión: 45…49 °C
Densidad: 1.49 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001916
Núm. CAS: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III