3-Methylcinnolin-5-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01737-1G OR01737-250MG OR01737-5G
APOSOR01737-1GEA 212 EUR
APOSOR01737-1G APOSOR01737-250MG APOSOR01737-5G
3-Methylcinnolin-5-ylamine
3-Methylcinnolin-5-ylamine
Formula: C₉H₉N₃
Pto. de fusión: 189…191 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466524
Núm. CAS: 300690-74-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III