4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0174-1G OR0174-5G OR0174-25G
APOSOR0174-1GEA 58 EUR
APOSOR0174-1G APOSOR0174-5G APOSOR0174-25G
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride 95+%
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₃ClN₂O₂S
Pto. de fusión: >275 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245516
Núm. CAS: 128263-66-1