5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01763-25G
APOSOR01763-25GEA 66.7 EUR
APOSOR01763-25G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₅H₆N₄
Pto. de fusión: 221…223 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114569
Núm. CAS: 5334-41-8
EINECS: 610-989-6