Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR01773-1G OR01773-500MG
APOSOR01773-1GEA 0 EUR
APOSOR01773-1G APOSOR01773-500MG
Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 180…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00781977
Núm. CAS: 56426-35-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR