4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
OR017852-5G OR017852-1G
APOSOR017852-5GEA 177 EUR
APOSOR017852-5G APOSOR017852-1G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formula: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,02 g/mol
Pto. de fusión: 69…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00103235
Núm. CAS: 287917-96-8