2-Phenoxy-N-methylethylamine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR0179-5G OR0179-25G
APOSOR0179-5GEA 0 EUR
APOSOR0179-5G APOSOR0179-25G
2-Phenoxy-N-methylethylamine hydrochloride 95+%
2-Phenoxy-N-methylethylamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₄ClNO
Pto. de fusión: 174…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00460774
Núm. CAS: 85262-76-6