5-Bromo-2-metoxi-6-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR01795-1G
OR01795-5G
APOSOR01795-1GEA
21.9
EUR
APOSOR01795-1G
APOSOR01795-5G
5-Bromo-2-metoxi-6-metilpiridina
5-Bromo-2-metoxi-6-metilpiridina
Formula:
C₇H₈BrNO Pto. Ebullición: 212 °C Densidad: 1,468 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 106 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03094943 Núm. CAS: 126717-59-7 |