2-(1-Pyrrolyl)benzylamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0180-1G OR0180-5G
APOSOR0180-1GEA 207 EUR
APOSOR0180-1G APOSOR0180-5G
2-(1-Pyrrolyl)benzylamine 95+%
2-(1-Pyrrolyl)benzylamine
Formula: C₁₁H₁₂N₂
MW: 172,23 g/mol
Pto. Ebullición: 80…82 °C/0,15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03763920
Núm. CAS: 39243-88-4
UN: 2735
ADR: 8,III